Learn More
Dobutamine hydrochloride, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61333.03
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15453939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.95 CHF
    260.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 29.30 CHF
    10% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Dobutamine hydrochloride is a catecholamine that acts as a β-adrenergic receptor agonist with potent positive inotropic effects in vivo. It has its strongest effects on β1 receptors, with lesser but significant β2 receptor activation and only weak α1 receptor actions. As a result, it strongly increases cardiac contractility with modest chronotropic, arrhythmogenic, and vascular side effects. It is also a polyphenolic antioxidant and can inhibit all human carbonic anhydrase isoforms with Ki values near 1 μM.
Solubility
Soluble in water or ethanol with warming. Also soluble in methanol
Notes
Solutions oxidize readily at pH greater than 11. Protect solutions from light
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
49745-95-1
337.84
BQKADKWNRWCIJL-UHFFFAOYNA-N
65324
hydrogen 4-(2-{[4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino}ethyl)benzene-1,2-diol chloride
C18H24ClNO3
MFCD00153795
dobutamine hydrochloride, dobutamine hcl, dobutrex, inotrex, dl-dobutamine hydrochloride, dobutamina clorhidrato spanish, 4-2-4-4-hydroxyphenyl butan-2-ylamino ethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, +--4-2-3-p-hydroxyphenyl-1-methylpropyl amino ethyl pyrocatechol hydrochloride, 1,2-benzenediol, 4-2-3-4-hydroxyphenyl-1-methylpropyl amino ethyl-, hydrochloride, +-
CHEBI:4671
[H+].[Cl-].CC(CCC1=CC=C(O)C=C1)NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Dobutamine hydrochloride
C18H24ClNO3
1g
dobutamine hydrochloride, dobutamine hcl, dobutrex, inotrex, dl-dobutamine hydrochloride, dobutamina clorhidrato spanish, 4-2-4-4-hydroxyphenyl butan-2-ylamino ethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, +--4-2-3-p-hydroxyphenyl-1-methylpropyl amino ethyl pyrocatechol hydrochloride, 1,2-benzenediol, 4-2-3-4-hydroxyphenyl-1-methylpropyl amino ethyl-, hydrochloride, +-
BQKADKWNRWCIJL-UHFFFAOYNA-N
hydrogen 4-(2-{[4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino}ethyl)benzene-1,2-diol chloride
65324
337.85
49745-95-1
MFCD00153795
14,3395
Soluble in water or ethanol with warming; Also soluble in methanol
[H+].[Cl-].CC(CCC1=CC=C(O)C=C1)NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
337.84
CHEBI:4671
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Dobutamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dobutamine hydrochloride
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation