Learn More
Dobutaminhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Dobutaminhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dobutamine hydrochloride |
| CAS | 49745-95-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Dobutamine hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C18 H23 N O3 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Dobutamine hydrochloride, (RS)-4-[2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]benzene-1,2-diol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), DL-Dobutamine hydrochloride, Dobutamine hydrochloride, Dobutrex, Inotrex, NSC 299583, dl-Dobutamine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2 |
| IUPAC-Name | 4-[2-[4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-ylamino]ethyl]benzol-1,2-diol;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |