Learn More
MP Biomedicals™ Mischung aus dnTPs, (je 10 mm)
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
Der Herstellungsprozess gewährleistet, dass die dNTPs hochgradig aufgereinigt werden, da Kontaminanten die PCR behindern und zu einer äußerst mangelhaften Produktausbeute führen können. Dieses Produkt erzielt konsistente Ergebnisse hoher Sensitivität mit speziell vorbereiteten Desoxynukleotiden bei einer Konzentration von 10 mm.
Es eignet sich für eine Vielzahl molekularbiologischer Applikationen, darunter: PCR, Echtzeit-PCR, High-Fidelity- und Long-PCR, RT-PCR, cDNA-Synthese sowie DNA-Sequenzierungs- und -Markierungsverfahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 10 mM |
| Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. |
| pH | 7 |
| Menge | 5 μmol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR |