Learn More
MP Biomedicals™ Mischung aus dnTPs, (je 10 mm)
Artikelnummer. 11457120 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 5 μmol
5 μmol
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11457120
Marke: MP Biomedicals™ 11NTPMX100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verbessert die PCR-Effizienz, senkt die Denaturierungstemperaturen und erhöht die Matrizenlängen. MP Biomaterials dNTPs Mix (je10 mm) ist eine gebrauchsfertige Lösung mit garantierter Reinigung von dNTPs (>99 % rein), um empfindliche und konsistente Res zu erzielen
Der Herstellungsprozess gewährleistet, dass die dNTPs hochgradig aufgereinigt werden, da Kontaminanten die PCR behindern und zu einer äußerst mangelhaften Produktausbeute führen können. Dieses Produkt erzielt konsistente Ergebnisse hoher Sensitivität mit speziell vorbereiteten Desoxynukleotiden bei einer Konzentration von 10 mm.
Es eignet sich für eine Vielzahl molekularbiologischer Applikationen, darunter: PCR, Echtzeit-PCR, High-Fidelity- und Long-PCR, RT-PCR, cDNA-Synthese sowie DNA-Sequenzierungs- und -Markierungsverfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 mM
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
pH 7
Menge 5 μmol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR