Learn More
Tocris Bioscience™ DNQX
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Selective non-NMDA receptor antagonist.
Water-soluble Salt also available.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DNQX |
| Menge | 50 mg |
| Formelmasse | 252.14 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 252.14 |