Learn More
Tocris Bioscience™ DNQX
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001058
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30001058
Marke: Tocris Bioscience™ 0189/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Selective non-NMDA iGluR antagonist
Selective non-NMDA receptor antagonist.
Water-soluble Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2379-57-9
Summenformel C8H4N4O6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DNQX
Menge 10 mg
Formelmasse 252.14
Reinheit >98%
Molekulargewicht 252.14