Learn More
Thermo Scientific Chemicals DNAzol™ Reagenz
Artikelnummer. 15423379
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
200mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
200 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15423379 200mL 200 Milliliter
15403379 50 ml 50 Milliliter
15413379 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15423379 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60637.AH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
DNAzol∣r Reagenz ist ein vollständiges und gebrauchsfertiges elektrophoretisches Reagenz zur Isolierung genomischer DNA aus festen und flüssigen Proben tierischen, pflanzlichen und bakteriellen Ursprungs sowie aus Hefe.
DNAzol™ Reagent is used as an electrophoretic reagent for the isolation of genomic DNA from solid and liquid samples of animal and plant origin
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Komplettes und gebrauchsfertiges Reagenz für die Isolierung der genomischen DNA aus festen und flüssigen Proben von Tieren und pflanzlichen Ursprungs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau-Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Komplettes und gebrauchsfertiges Reagenz für die Isolierung der genomischen DNA aus festen und flüssigen Proben von Tieren und pflanzlichen Ursprungs.
Produkttyp DNA-Extraktionsreagenz
Menge 200mL
Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DNAzol Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid