Learn More
DNase I von Rinderpankreas
Gewonnen aus Rinderpankreas.
Marke: Thermo Scientific J14340.F+
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Synonym: E.C.3.1.21.1
- MDL: MFCD00130917
Spezifikation
Cell Lysis Enzyme | |
Bovine Pancreas | |
Lyophilisiert | |
20 mg |
RUO – Research Use Only