Learn More
Abnova™ DNase (Bovine)
Click to view available options
Menge:
1 Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
#REF!
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P00639 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme Activity |
| Gen-ID (Entrez) | 282217 |
| Molekulargewicht | 31.3kDa |
| Name | DNase (Bovine) |
| Vorbereitungsmethode | Native protein purified from Bovine Pancreas |
| Menge | 1 Röhrchen |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C. Reconstituted with 0.5 ml of Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) or equivalent yields a solution of 2000 units/ml (1 mg/ml). |
| Kennzeichnung | RUO |
| Gebräuchliche Bezeichnung | DNASE1 |
| Mehr anzeigen |