missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DNAJC17 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17209433 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17209433 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17209433 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5116930

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: HeLa, A-549, Mouse testis, Mouse thymus, Rat testis Immunogen sequence: MAVTKELLQM DLYALLGIEE KAADKEVKKA YRQKALSCHP DKNPDNPRAA ELFHQLSQAL EVLTDAAARA AYDKVRKAKK QAAERTQKLD EKRKKVKLDL EARERQAQAQ ESEEEEESRS TRTLEQEIER LREEGSRQLE EQQRLIREQI RQERDQRLRG KAENTEGQGT PKLKLKWKCK KEDESKGGYS KDVLLRLLQK YGEVLNLVLS SKKPGTAVVE FATVKAAELA VQNEVGLVDN PLKISWLEGQ PQDAVGRSHS GLSKGSVLSE RDYESLVMMR MRQAAERQQL IARMQQEDQE GPPT.

May negatively affect PAX8-induced thyroglobulin/TG transcription.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DNAJC17
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.26 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gen DNAJC17
Gen-Zugriffsnummer D3ZSC8, Q91WT4, Q9NVM6
Gen-Alias 1700025B16Rik; C87112; D9Bwg1371e; DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 17; DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C17; dnaJ homolog subfamily C member 17; Dnajc17; RGD1308015
Gensymbole DNAJC17
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein (or fragment)
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 311329, 55192, 69408
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.