missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNAJC15 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 16063-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DNAJC15 is a negative regulator of the mitochondrial respiratory chain. It prevents mitochondrial hyperpolarization state and restricts mitochondrial generation of ATP. It acts as an import component of the TIM23 translocase complex. It stimulates the ATPase activity of HSPA9.Spezifikation
| DNAJC15 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| DNAJC15 | |
| DNAJC15, DNAJD1, HSD18, MCJ | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 290370, 29103, 66148 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.21 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q78YY6, Q9Y5T4 | |
| Dnajc15 | |
| DNAJC15 Fusion Protein Ag8911 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur