Learn More
Macherey-Nagel™ DNA-Set für NucleoBond™ RNA-Boden
Für die schnelle und einfache DNA-Aufreinigung aus beliebigen Boden- oder Sedimentproben für die metagenomische Analyse. In Kombination mit dem NucleoBond™ RNA Boden-Kit ermöglicht es die parallele Vorbereitung von RNA und DNA in nur einer Stunde.
Marke: Macherey-Nagel™ 740141.20
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Das NucleoBond™ RNA Boden-Kit mit dem DNA-Set ermöglicht die effiziente Isolierung hochwertiger RNA und DNA aus jeder Art von Boden- oder Sedimentproben. Die meisten Böden enthalten geringere Mengen an RNA als an DNA. Daher wurde das Kit mit der bewährten NucleoBond™ Technologie entwickelt, um eine hohe Probenzufuhr und reine Nukleinsäuren zu ermöglichen.
- Anionenaustauschtechnologie zur Optimierung der RNA- und DNA-Ausbeute und Reinheit —geeignet für metagenomische Untersuchungen
- Die Kombination aus mechanischer Homogenisierung und chemischer Lyse ermöglicht die Verarbeitung großer Proben
- Parallele Vorbereitung von RNA und DNA in einer Stunde*
- Der Probenaufbruch wird mit NucleoSpin™ Bead-Röhrchen Typ A, optimiertem Lysepuffer und Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol erreicht
- Optionales Puffer-OPT ermöglicht die RNA- und DNA-Aufreinigung aus mineralischen und organischen Bodenproben
* DNA Isolierung erfordert DNA-Set, das unabhängig vom grundlegenden NucleoBond™ RNA Boden-Kit einzeln verkauft wird (Herstellernr. 740140.20)
Spezifikation
Schwerkraftflusssäule | |
Sediment, Bodenproben | |
Elutionsvolumen: 100 μl | |
DNA-Isolierung aus Bodenproben zur metagenomischen Untersuchung | |
20 | |
< 2 g | |
15 min pro 12 Preps |
Anionenaustauschchromatographie, Schwerkraftflusssäulen und NucleoSpin Bead-Röhrchen mittels Silika-Spin-Aufreinigung | |
Bindungsvermögen: 600 μg | |
NucleoBond RNA Boden-Kit; Zentrifuge für Mikrozentrifugenröhrchen | |
NucleoBond Bodensäulen, NucleoSpin Bead-Röhrchen Typ A, NucleoSpin Finisher, Puffer | |
A260/A280: 1,7–2,1 | |
RNA-Integritätsnummer (RIN): > 8.5 | |
5 – 50 μg |