Learn More
Invitrogen™ DNA Retardation Gels (6%), 1.0 mm
Beschreibung
Includes
Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Novex™ DNA Retardation Gels are 6% polyacrylamide prepared with 0.5X TBE gel buffer, providing clear resolution of fragments used for DNA retardation assays from 60–2500 bp. This preparation is good for electrophoretic separation, yet low enough to promote DNA-protein interactions. Novex DNA Retardation Gels are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell and are available in 10-, 12-, or 15-well formats.
- DNA-Fragmente mit einer Größe von 10 bis 3.000 Basenpaaren werden in klar abgegrenzte, enge Banden aufgetrennt
- Dank der Vorbereitung mit 0,5x TBE als Gelpuffer ist es ausreichend für eine gute elektrophoretische Trennung und gleichzeitig niedrig genug, um DNA-Protein-Interaktionen zu fördern
- Konzipiert zur Verwendung mit der XCell SureLock™ Mini-Zelle
- Hergestellt mit hochreiner Tris-Base, Borsäure, EDTA, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED und APS
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen Lagerung bei 4 °C. |
| Beschreibung | DNA Retardation Gels, 10-well |
| Gelanteil (%) | 6% |
| Gel Thickness | 1 mm |
| Geltyp | DNA-Retardierung |
| Trennbereich | 10 bp bis 3 kb |
| Wells | 10-Well |
| Menge | 10 Gele/Karton |
| Probenpuffertyp | TBE Hi-Density Sample Buffer (5X) |
| Probentyp | Double-stranded DNA (dsDNA) |
| Mehr anzeigen |