Learn More
BD Biosciences™ DNA-Reagenzien-Kit (RUO/GMP)
Click to view available options
Menge:
1 Kit: Puffer (3 x 50 ml), Trypsin-Lösung (10 ml), Trypsin-Inhibitor/Ribonuklease-A-Lösung (8 ml), Propidiumiodid-Lösung (8 ml).
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Reagenzien zur Isolierung und Färbung von Zellkernen aus überschüssigen frischen oder gefrorenen festen Gewebeproben oder Zellsuspensionen.
- Die Durchflusszytometrische Analyse von differentiell gefärbten Normal- und Tumorzellen wird für die Forschung bei der Identifizierung abnormaler DNA-Stammlinien und zur Schätzung der DNA-Index- (DI) und Zellzyklus-Phasenverteilungen dieser Stammlinien verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Lagerung bei −18 °C sind die Reagenzien bis zu dem auf dem Etikett des BD Cycletest Plus DNA-Kits angegebenen Verfallsdatum stabil, wenn sie wie angegeben aufbewahrt werden. Nicht nach dem angegebenen Verfallsdatum verwenden. Setzen Sie Reagenzien während der Lagerung oder Inkubation mit Zellen keinem direkten Licht aus. Reagenzien nicht auf 37 °C erwärmen Ein kurzzeitiges Aufbewahren in einem 37 °C-Wasserbad während des Auftauens ist jedoch akzeptabel. Die aufgetauten Reagenzien sind bei Lagerung bei 2 °C bis 8 °C 1 Monat lang stabil. Nach dem Auftauen nicht erneut einfrieren. Eine Veränderung des Erscheinungsbildes der Reagenzien weist auf Instabilität oder Verschlechterung hin. Nicht verwenden, wenn Verfärbungen auftreten oder sich Fällungen bilden. |
| Beschreibung | Geeignet für 40 Tests. |
| Zusammensetzung | Puffer, Trypsin-Lösung, Trypsin-Inhibitor/Ribonuklease A-Lösung, Propidiumjodid-Lösung. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BD FACScan oder BD FACSort™ Durchflusszytometrie-System mit einem DDM (Modul zur Dublettenerkennung) oder BD FACS Vantage™ Durchflusszytometer, ausgestattet mit Pulsverarbeitung, dreifarbiger Fluoreszenzdetektion und Zwei-Parameter-Lichtstreudetektion |
| Menge | 1 Kit: Puffer (3 x 50 ml), Trypsin-Lösung (10 ml), Trypsin-Inhibitor/Ribonuklease-A-Lösung (8 ml), Propidiumiodid-Lösung (8 ml). |