missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNA polymerase sigma Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-91990-0.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DNA polymerase sigma Polyclonal antibody specifically detects DNA polymerase sigma in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| DNA polymerase sigma | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| DNA polymerase kappa, DNA polymerase sigma, EC 2.7.7.7, LAK-1TUTase 5, PAP associated domain containing 7, POLKTRF41, POLSTUTASE5, polymerase (DNA directed) sigma, polymerase (DNA-directed) sigma, Terminal uridylyltransferase 5, Topoisomerase-related function protein 4-1, TRF4-1LAK1, TRF4PAP-associated domain-containing protein 7 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 303-542 of human PAPD7 (NP_008930.1). GSKAHPSPGMDSRIKIKERIATCNGEQTQNREPESPYGQRLTLSLSSPQLLSSGSSASSVSSLSGSDVDSDTPPCTTPSVYQFSLQAPAPLMAGLPTALPMPSGKPQPTTSRTLIMTTNNQTRFTIPPPTLGVAPVPCRQAGVEGTASLKAVHHMSSPAIPSASPNPLSSPHLYHKQHNGMKLSMKGSHGHTQGGGYSSVGSGGVRPPVGNRGHHQYNRTGWRRKKHTHTRDSLPVSLSR | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 11044 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur