missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNA Polymerase gamma Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-06345APC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DNA Polymerase gamma Polyclonal antibody specifically detects DNA Polymerase gamma in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| DNA Polymerase gamma | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| DNA polymerase subunit gamma-1, EC 2.7.7.7, FLJ27114, MDP1, MIRAS, Mitochondrial DNA polymerase catalytic subunit, MTDPS4A, PolG, catalytic subunit, POLG1MTDPS4B, PolG-alpha, POLGAPEO, polymerase (DNA directed), gamma, SANDO, SCAE | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DNA Polymerase gamma fragment. | |
| 0.1 mL | |
| DNA Polymerases, DNA Repair | |
| 5428 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| APC | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur