Learn More
Thermo Scientific Chemicals DNA-Methyltransferase-Inhibitor
Artikelnummer. 15446489
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446489 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15446489 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64630.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.23 CHF
    126.65 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 14.58 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein zelldurchlässiger, spezifischer DNA-Methyltransferase-Inhibitor
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiger, spezifischer DNA-Methyltransferase-Inhibitor
CAS 48208-26-0
Summenformel C19H14N2O4
Formelmasse 334,32g/mol
Synonym RG108; N-Phthalyl-L-tryptophan
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest