Learn More
Abnova™ DNA Marker Middle
Artikelnummer. 16032545
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16032545 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16032545 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. D0003.1mL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
DNA Marker Middle ist für die Bestimmung von DNA-Fragmenten nützlich, die in einer Plasmid-DNA geklont wurden.
  • Der DNA-Größenmarker besteht aus 14 doppelsträngigen, stumpfen DNA-Fragmenten.
  • Die Größe des 2, 686 bp-Fragments entspricht der Größe von pUC18/19.
  • Die nahe beieinander gelegenen DNA-Banden 2, 686 und 3000 bp, 550 bp und 500 bp dienen als Referenzindikatoren.
  • Diese DNA-Fragmente sind in einer festen Menge in der Lösung aus DNA Marker Middle enthalten, was eine Schätzung der DNA-Menge ermöglicht. Der DNA Marker Middle wird in einer gebrauchsfertigen Mischung geliefert, die 8 mmol EDTA-Na, 8 % Glycerin, 0,015 % Bromphenolblau und 10 mmol Tris-HCl (pH 8,0) enthält.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR, Elektrophorese
Menge 1 mL
Lagerungsbedingungen Bei 20 °C bis 25 °C lagern. Langfristige Lagerung bei -20 °C.