Learn More
Abnova™ DNA Marker Low
Artikelnummer. 16012545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16012545 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16012545 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. D0001.1mL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00 CHF
    316.02 CHF / 1 Milliliter
    Sparen 4.98 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DNA Marker Low ist für die Bestimmung von DNA-Fragmenten in der Größe von 50 bp bis 1.000 bp nützlich.
  • Der DNA-Größenmarker besteht aus 10 doppelsträngigen, stumpfen DNA-Fragmenten.
  • Die nahe beieinander gelegenen DNA-Banden 550 und 500 bp, 120 bp und 100 bp dienen als Referenzindikatoren.
  • Diese DNA-Fragmente sind in einer festen Menge in der Lösung DNA Marker Low enthalten, sodass die Menge der DNA geschätzt werden kann.
  • Der DNA Marker Low wird in einer gebrauchsfertigen Mischung geliefert, die 8 mmol EDTA, 8 % Glycerin, 0,015 % Bromphenolblau und 10 mmol Tris-HCl (pH8,0) enthält.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR, Elektrophorese
Menge 1 mL
Lagerungsbedingungen Bei 20 °C bis 25 °C lagern. Langfristige Lagerung bei -20 °C.