Learn More
Tocris Bioscience™ DMXAA
mSTING agonist; induces antitumor immunological responses
Marque:  Tocris Bioscience™ 5601/50
Encompass
Code produit. 15726966
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
DMXAA is a mSTING agonist; selective for mouse STING over human STING. Induces IFN-β and cytokine production from bone marrow-derived dendritic cells. Causes tumor regression following intratumoral administration in mouse tumor models. Induces an adaptive immune response to reduce systemic tumor growth and provides immunological memory against autologous tumor re-challenge. Also antiviral.
Spécification
Spécification
5,6-Dimethyl-9-oxo-9 H-xanthene-4-acetic acid
117570-53-3
50 mg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.