missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DMTF1 Antibody (5C6), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals H00009988-M03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DMTF1 Monoclonal antibody specifically detects DMTF1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| DMTF1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| cyclin D binding myb-like transcription factor 1, cyclin D-binding Myb-like protein 1, cyclin-D-binding Myb-like transcription factor 1, Cyclin-D-interacting Myb-like protein 1, DMP1FLJ76054, FLJ25188, FLJ41265, hDMP1DMTF, hDMTF1 | |
| DMTF1 (NP_066968, 661 a.a. ~ 760 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. KQEESPSDLASAYVTEGLESPTIEEQVDQTIDDETILIVPSPHGFIQASDVIDTESVLPLTTLTDPILQHHQEESNIIGSSLGSPVSEDSKDVEDLVNCH | |
| 0.1 mg | |
| Breast Cancer | |
| 9988 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 5C6 | |
| Western Blot 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| NP_066968 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur