missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DMF, Dimethylformamid, Sequenzierung, Fisher BioReagents

Catalog Number p-25570
Click to view available options
Menge:
500 mL
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
68-12-2
C3H7NO
73.10
MFCD00003284
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
6228
CHEBI:17741
N,N-Dimethylformamid
CN(C)C=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
68-12-2
C3H7NO
73.10
MFCD00003284
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
6228
CHEBI:17741
N,N-Dimethylformamid
CN(C)C=O
N,N-Dimethylformamid wird häufig in automatisierten Syntheseverfahren verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylformamide
pH 6 to 8
Schmelzpunkt -61°C
Extinktion Pass Test, 1 max. at 270nm, 0.3 max. at 275nm, 0.1 max. at 295nm, 0.05 max. at 310nm, 0.01 max. (340nm to 400nm) at 340nm
Farbe Farblos
Hinweise zur Zersetzung >350°C
Dichte 0.945g/cm³
Siedepunkt 153°C
Menge 500 mL
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Titrierbare Säure 0.0005mEq/g max.
Strukturformel HCONCH3CH3
Titrierbare Base 0.003mEq/g max.
Dampfdruck 4.9mbar at 20°C
UN-Nummer 2265
Viskosität 0.8 mPa/s at 20°C
Wasser 0.03% max.
Merck Index 15, 3267
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Sequenzierung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'