Learn More
MP Biomedicals™ DMEM-Pulver mit 4.500 mg/l Dextrose, L-Glutamin, ohne Natriumhydrogencarbonat
Artikelnummer. 17348573 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
Dulbecco's MEM; Formulierung:Pulver zur Herstellung von 5 l Lösung; Produkttyp:Zellkulturmedium; Haltbarkeit:Ca. 2 Jahre
Artikelnummer. 17348573
Marke: MP Biomedicals™ 091033121
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) ist die am weitesten verbreitete Modifikation des Eagle's Basal Medium (BME).
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) ist die am weitesten verbreitete Modifikation des Eagle's Basal Medium (BME).DMEM enthält viermal höhere Konzentrationen an Aminosäuren, Vitaminen und Zusatzkomponenten und eignet sich ideal für die Unterstützung und Aufrechterhaltung einer Vielzahl von Säugetierzelltypen.Die ursprüngliche Formulierung erfordert 1000 mg/l Glucose. Diese wurde erstmals zur Unterstützung des Polyomvirus in primären und sekundären embryonalen Mauskulturen eingesetzt.Für eine optimale Kultivierung anderer Zelltypen ist eine Modifikation mit 4.500 mg/l Glucose erhältlich.
Nutzungshinweis:Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical™ nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Zellkulturmedien
Mit Additiven Dextrose, Glutamin
Ohne Additive Kein Natriumhydrogencarbonat
Glucosekonzentration Hoher Glukosegehalt
Zusammensetzung Pulver zur Herstellung einer 5 l-Lösung