Learn More
Sartorius DMEM Hoher Glukose
Artikelnummer. 31908347 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Ohne Additive:
Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat
Ohne Natriumpyruvat
Packungsgröße:
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ohne Additive Packungsgröße
31908347 Ohne Natriumpyruvat 500 Milliliter
31908450 Kein Glutamin, Ohne Natriumpyruvat 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31908347 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 010521A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basismedium zur Wachstumsunterstützung vieler verschiedener Säugetierzellen.
  • Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen
  • Bietet eine Vielzahl von DMEM-Modifikationen für verschiedene Zellkulturanwendungen an
Spezifikation
Klassifikation Serumfrei
Form Flüssig
Produkttyp DMEM Zellkulturmedien
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat, Glukose, Glutamin
Ohne Additive Ohne Natriumpyruvat
Menge 500 mL
Culture Type Säugetierzellkultur