Learn More
Corning™ DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333601
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15333601 500 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15333601 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 10027CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00 CHF
    162.34 CHF / 6 Stück
    Sparen 3.66 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) ist eine Modifikation des Basal Medium Eagle (BME), das vierfache Konzentrationen der in BME enthaltenen Aminosäuren und Vitamine enthält.
  • Niedriges Endotoxin – < 0,25 EU/ml
  • Getestetes Mykoplasma
  • Formuliert mit WFI-Wasser in Zellkultur-Gütegrad
  • Hergestellt in einer cGMP-Umgebung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp DMEM-Medium
Menge 500 mL
Endotoxin-Gehalt < 0,25 EU/ml
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C