Learn More
DL-Valin, MP BIOMEDICALS
Artikelnummer. 11457451 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457451 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11457451 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210322990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00 CHF
    194.45 CHF / 500 Gramm
    Sparen 10.55 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • DL-Valin
  •  99 %
  • 500 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-amino-3-methylbutanoic acid
CAS 516-06-3
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Menge 500 g
Reinheit (%) 99%