Learn More
DL-Valin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044457
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11312556
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06526.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5619-05-6 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5619-05-6
MDL-Nummer MFCD00066118
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Valine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Summenformel C9H12O2
Beilstein 3912090
Synonym 2,6-dimethoxytoluene, benzene, 1,3-dimethoxy-2-methyl, 2-methyl-1,3-bis methyloxy benzene, 1,3-dimethoxy-2-methylbenzol, pubchem4545, acmc-1aqu0, 3-chloro-6-hydroxybiphenyl, 1,3-dimethoxy-2-methyl-benzene, #
InChI-Schlüssel FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC=C1OC)OC
IUPAC-Name 1,3-dimethoxy-2-methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Menge 5 g
PubChem CID 79755
Formelmasse 167.64
Reinheit (%) 99%