Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Valin, ≥99 %
Click to view available options
Menge:
50g
250g
1kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Valine |
Namenshinweis | 99+% |
Chlor (Cl) | 400ppm max. |
Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | (CH3)2CHCH(NH2)CO2H |
Beilstein | 04, 430 |
Verlust bei Trocknung | 0.2% max. (105°C, 3 hrs) |
Merck Index | 14, 9909 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DL-Valine
RUO – Research Use Only