Learn More
DL-Tyrosin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Tyrosine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13) |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | 181.0739 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |