Learn More
DL-Threonin, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443451 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443451 1 kg 1 Kilogramm
11413451 10 g -
11423451 25 g -
11433451 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11443451 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210305091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1475.00 CHF
    1401.45 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 73.55 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80-68-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 80-68-2
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00063722
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Synonym DL-Threonin, allo-DL-Threonin, Threonin, dl, DL-Allothreonin, DL-2-Amino-3-Hydroxybutansäure, Threonin l, Allothreonin, D, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
PubChem CID 205
ChEBI CHEBI:38263
SMILES C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Threonin
Farbe Weiß
IUPAC-Name 2-Amino-3-Hydroxybutansäure
Menge 1 kg
Formelmasse 119.1
Reinheit (%) > 99 %
Physikalische Form Pulver