Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Threonin, 99.5 %
CAS: 80-68-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
46.80 CHF - 619.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 80-68-2 |
---|---|
Summenformel | C4H9NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 119.12 |
MDL-Nummer | MFCD00063722 |
InChI-Schlüssel | AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N |
Synonym | dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l |
PubChem CID | 205 |
ChEBI | CHEBI:38263 |
SMILES | C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10347020
|
Thermo Scientific Chemicals
138940250 |
25 g | Glasflasche |
46.80 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10193470
|
Thermo Scientific Chemicals
138941000 |
100 g | Glasflasche |
140.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10560994
|
Thermo Scientific Chemicals
138945000 |
500 g | Glasflasche |
619.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
80-68-2 | |
119.12 | |
AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N | |
205 | |
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O |
C4H9NO3 | |
MFCD00063722 | |
dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l | |
CHEBI:38263 |
Spezifikation
DL-Threonine | |
2ppm max. | |
200ppm max. | |
Echt | |
0.2% max. (1 g, 105°C, 3 hrs) | |
C4H9NO3 | |
MFCD00063722 | |
10, 9229 | |
dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l | |
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O | |
119.12 | |
CHEBI:38263 | |
98.0 to 101.0% (on dried substance) |
80-68-2 | |
Weiß | |
10ppm max. | |
99.5% | |
(TLC) Passes Test | |
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H | |
04, 514 | |
0.1% max. | |
AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N | |
(2R,3R)-2-amino-3-hydroxybutansäure | |
205 | |
119.12 | |
Kristallpulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
- DL-Threonine