Learn More
DL-Tetrahydropalmatin, TRC
Artikelnummer. 30412511
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30412511 100 mg
30409076 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30412511 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT294200100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2934-97-6
Summenformel C21 H25 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 355.43
Synonym 6H-Dibenzo[a,g]quinolizine, 5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-, 6H-Dibenzo[a,g]quinolizine, 5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-, (±)-, Berbine, 2,3,9,10-tetramethoxy-, (±)- (8CI), DL-Berbine, 2,3,9,10-tetramethoxy- (6CI), (R,S)-Tetrahydropalmatine, (±)-Corydalis B, (±)-Tetrahydropalmatine, 5,8,13,13a-Tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-6H-dibenzo[a,g]quinolizine, DL-Tetrahydropalmatine, THP, Tetrahydropalmatine, dl-Tetrahydropalmatine
IUPAC-Name 2,3,9,10-Tetramethoxy-6,8,13,13a-Tetrahydro-5H-Isoquinolino[3,2-a]Isoquinolin
SMILES COc1cc2CCN3Cc4c(CC3c2cc1OC)ccc(OC)c4OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Tetrahydropalmatine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3
Formelmasse 355.1784