missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dl-tert-leucin, TRC

Artikelnummer. 30004219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004219 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004219 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL330205250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 33105-81-6
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.17
IUPAC-Name 2-amino-3,3-dimethylbutansäure
SMILES CC(C)(C)C(N)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dl-tert-leucine
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)
Menge 250 mg
Formelmasse 131.0946
Versandbedingung Raumtemperatur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.