Learn More
DL-tert-Butylhydrazodicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30387204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387204 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387204 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4228051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-tert-Butyl Hydrazodicarboxylate
CAS 16466-61-8
Summenformel C10H20N2O4
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H20N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,13)(H,12,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 232.27
Formelmasse 232.1423