Learn More
DL-Serine, TRC
Artikelnummer. 30415305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30415305 1 g
30416904 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30415305 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS2709801G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 302-84-1
Summenformel C3 H7 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.09
Synonym Serine (9CI, ACI), DL-Serine (ZCI), Serine, DL- (8CI), (±)-Serine, 2-Azaniumyl-3-hydroxypropanoate, DL-Ser, NSC 9960
IUPAC-Name 2-Amino-3-hydroxypropansäure
SMILES NC(CO)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Serine
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Menge 1 g
Formelmasse 105.0426
Versandbedingung Room Temperature