Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Serin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %
Product Code. p-3776651 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
10 Gramm
100 Gramm
Product Code. 10194590
Brand: Thermo Scientific Chemicals 207450100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
C4H9NO3·HCl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Summenformel C4H9NO3·HCl
MDL-Nummer MFCD00012593
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-Serine methyleester hydrochloride
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Beilstein 04, 512
Menge 10 g
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver