Learn More
DL-Serin, ≥98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-4404514 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 11466242
Marke: MP Biomedicals 0210286825
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 302-84-1
Summenformel C3H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 105.093
InChI-Schlüssel MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC-Name 2-Amino-3-hydroxypropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Serine
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Dichte 1.537g/mL
Menge 25 g
Formelmasse 105.1
Physikalische Form Kristallpulver