Learn More
DL-Pipecolsäure, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 131280250
Additional Details : CAS : 535-75-1 Gewicht : 0.07500kg
Menge 25g
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10041470
  • 57.30 CHF / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Chemische Identifikatoren
535-75-1
129.16
HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
849
piperidine-2-carboxylic acid
C6H11NO2
MFCD00064347,MFCD00005981
dl-pipecolinic acid, pipecolic acid, pipecolinic acid, 2-piperidinecarboxylic acid, homoproline, pipecolate, dl-pipecolic acid, dihydrobaikiane, piperolinic acid, hexahydropicolinic acid
CHEBI:17964
OC(=O)C1CCCCN1
Spezifikation
DL-Pipecolinic acid
1% max. (100°C, 4 hrs)
0.5% max.
Weiß bis Beige
25g
535-75-1
C6H11NO2
15, 7570
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol
OC(=O)C1CCCCN1
129.16
CHEBI:17964
Feines Kristallpulver
Authentic
Kunststoffflasche
1% max. (K.F.)
268°C to 278°C
99%
99%
MFCD00064347,MFCD00005981
dl-pipecolinic acid, pipecolic acid, pipecolinic acid, 2-piperidinecarboxylic acid, homoproline, pipecolate, dl-pipecolic acid, dihydrobaikiane, piperolinic acid, hexahydropicolinic acid
HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
piperidine-2-carboxylic acid
849
129.16
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • DL-Pipecolinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate