Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-α-Phenylglycin, 99 %
Catalog Number p-3758672
21.13 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2835-06-5
C8H9NO2
151.16
MFCD00064402
ZGUNAGUHMKGQNY-UHFFFAOYNA-N
DL-α-Aminophenylacetic acid
2-Amino-2-phenylessigsäure
NC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2835-06-5
C8H9NO2
151.16
MFCD00064402
ZGUNAGUHMKGQNY-UHFFFAOYNA-N
DL-α-Aminophenylacetic acid
2-Amino-2-phenylessigsäure
NC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-α-Phenylglycine
Schmelzpunkt 290°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CH(NH2)CO2H
Menge 100 g
Beilstein 14, 460
Merck Index 15, 7402
Spezifische Drehung -1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, 1N HCl)
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver