Learn More
DL-Phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30417643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417643 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417643 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP181213250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Phenylalanine
CAS 150-30-1
Summenformel C9 H11 N O2
Menge 250 mg
Synonym Phenylalanine, Aspartame Imp. C (EP) as racemate, Alanine','phenyl-','DL- (8CI), Alanine','β-phenyl- (3CI), (±)-3-Phenyl-2-aminopropanoic acid, (±)-Phenylalanine, (±)-β-Phenyl-α-alanine, 2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropionic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropionic acid, DL-3-Phenylalanine, DL-3-Phenylalanine, DL-Phenylalanine, DL-Phenylalanine, DL-beta-Phenyl-alpha-alanine, DL-α-Amino-β-phenylpropionic acid, DL-β-Phenyl-α-alanine, DLPA, NSC 9959
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
SMILES NC(Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name S-2-amino-3-Phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
Formelmasse 165.079