Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11915341 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11915341 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10793541 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10357340 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11915341 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 164575000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DL-Phenylalanin, 99 %, C9H11NO2, CAS-Nummer 150-30-1, 2-Amino-3-Phenylpropionsäure, Alanin, Phenyl-, dl, dl-2-Amino-3-Phenylpropansäure, dl-3-Phenylalanin, DLPA, dl-Phenylalanin, h-dl-phe-oh, Phenylalanin, Phenylalanin, Phenylalanin, dl, 100 g, 14.498, CHEBI:28044, weiß, 205-756-7, 165,19
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-30-1
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00064225
InChI-Schlüssel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym DL-Phenylalanin, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
IUPAC-Name S-2-amino-3-Phenylpropansäure
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Phenylalanine
Schmelzpunkt 266.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.3% (105°C, 2 hrs) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Menge 500 g
Beilstein 14,498
Merck Index 15,7382
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 14.11g/L (25°C)
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver