Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. p-7080552
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11499382
Marke: Thermo Scientific Chemicals A10132.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 150-30-1 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
DL-Phenylalanine is used to relieve cases of minor depression and other mood issues as well as and physical discomforts and pain. It is also used in acupuncture anesthesia, alcohol withdrawal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Phenylalanin wird zur Linderung von Fällen kleinerer Depressionen und anderer Stimmungsstörungen sowie körperlicher Beschwerden und Schmerzen verwendet. Es wird auch in der Akupunkturnarkose, Alkoholentzug verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethylether, Benzol.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-30-1
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00064225
InChI-Schlüssel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym DL-Phenylalanin, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
IUPAC-Name S-2-amino-3-Phenylpropansäure
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Phenylalanine
Schmelzpunkt ∼266°C (decomposition)
Beilstein 1910407
Merck Index 14,7271
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethyl ether,benzene.
Menge 25 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 99%