Learn More
DL-Pantolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10756495 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10756495 25 g Glasflasche 25 Gramm
10507644 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10756495 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427590250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 79-50-5 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-50-5
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
MDL-Nummer MFCD00064333
InChI-Schlüssel SERHXTVXHNVDKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pantolactone, dl-pantolactone, 3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, pantoyl lactone, pantoic lactone, dl-pantoyl lactone, d---pantolactone, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2 3h-furanone, pantolyl lactone
PubChem CID 989
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4,4-Dimethyloxolan-2-on
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Pantolactone
Schmelzpunkt 74.0°C to 78.0°C
Siedepunkt 246.0°C
Flammpunkt 122°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Pantolactone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.