Learn More
DL-o-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11405300
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405300 1 g 1 Gramm
11495290 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405300 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044541.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2370-61-8
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD00021725
InChI-Schlüssel WRFPVMFCRNYQNR-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-o-tyrosine, 2-amino-3-2-hydroxyphenyl propanoic acid, o-tyrosine, 2-hydroxyphenylalanine, 2-hydroxy-dl-phenylalanine, ortho-tyrosine, 2-tyrosine, o-tyrosine, dl, dl-3-o-hydroxyphenyl alanine, 2-amino-3-2-hydroxyphenyl propionic acid
PubChem CID 91482
IUPAC-Name 2-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propansäure
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-o-Tyrosine
Schmelzpunkt ∼256°C (decomposition)
Beilstein 2805789
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,and DMSO (Heated).
Menge 1 g
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver