Learn More
DL-Norepinephrine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (±)-Norepinephrine (Noradrenaline) Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H |
| Formelmasse | 205.0506 |
| Reinheit (%) | >95% |