Learn More
DL-N-Benzoyl-2-methylserin, 98 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10480622 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10480622 5 g 5 Gramm
10051701 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10480622 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 339790050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7508-82-9
Summenformel C11H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 223.23
MDL-Nummer MFCD01863306
InChI-Schlüssel FVWQRKJTTRAXJP-NSHDSACASA-N
Synonym s-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, n-benzoyl-2-methylserine, 2s-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, s-2-methyl-2-benzoylamino-3-hydroxypropanoic acid, 2s-3-hydroxy-2-methyl-2-phenylformamido propanoic acid
PubChem CID 7167581
IUPAC-Name (2S)-2-Benzamido-3-Hydroxy-2-Methylpropansäure
SMILES CC(CO)(C(=O)O)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-N-Benzoyl-2-methylserine
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 153.0°C to 159.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,aq. naoh,aq. na2co3
Formelmasse 223.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver