Learn More
DL-Methioninsulfon, 98 %
Artikelnummer. 11486107
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11486107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25094.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 820-10-0 | C5H11NO4S | 181.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 820-10-0
Summenformel C5H11NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 181.21
MDL-Nummer MFCD00025079
InChI-Schlüssel UCUNFLYVYCGDHP-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine sulfone, methionine sulfone, 2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfonyl, d,l-methionine sulfone, methioninesulfone, dl-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2-amino-4-methylsulfonyl butyric acid, methionine, s,s-dioxide, butyric acid, 2-amino-4-methylsulfonyl-, dl
PubChem CID 69961
IUPAC-Name 2-amino-4-Methylsulfonylbutansäure
SMILES CS(=O)(=O)CCC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Methionine sulfone
Menge 5 g
Formelmasse 181.21
Reinheit (%) 98%