Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Methionin, 99 %
Artikelnummer. 11420333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420333 1000 g 1000 Gramm
11430333 250 g 250 Gramm
11440333 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420333 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A11457.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59-51-8 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Production of volatile compounds related to the flavour of foods from the Strecker degradation of DL-methionine. Addition of methionine in appropriate amounts to these foods might be expected to improve protein value. Economically, DL-methionine would be preferable.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Herstellung von flüchtigen Verbindungen im Zusammenhang mit dem Geschmack von Lebensmitteln aus dem Strecker-Abbau von DL-Methionin. Mit der Zugabe von Methionin in geeigneten Mengen zu diesen Lebensmitteln könnte zu einer Verbesserung des Proteingehalts gerechnet werden. Wirtschaftlich wäre DL-Methionin vorzuziehen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59-51-8
Summenformel C5H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
MDL-Nummer MFCD00063096
InChI-Schlüssel FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine, methionine, racemethionine, acimetion, banthionine, cynaron, lobamine, meonine, mertionin, metione
PubChem CID 876
ChEBI CHEBI:16811
SMILES CSCCC(N)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-Methionine
Schmelzpunkt ∼272°C (decomposition)
Beilstein 636185
Merck Index 14,5975
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Dichte 1.34
IUPAC-Name 2-Amino-4-(methylsulfanyl)butansäure
Menge 1000 g
Formelmasse 149.21
Reinheit (%) 99%