Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Methionin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10510224 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10510224
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 59-51-8 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-51-8
Summenformel C5H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
MDL-Nummer MFCD00063096
InChI-Schlüssel FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-methionine, methionine, racemethionine, acimetion, banthionine, cynaron, lobamine, meonine, mertionin, metione
PubChem CID 876
ChEBI CHEBI:16811
SMILES CSCCC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Methionine
Namenshinweis 99+%
Ammonium 1000ppm max.
pH 5.4 to 6.1 (2% w/v aq. soln.)
Farbe Weiß
Chlorid 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Sonstige Aminosäuren 0.2% max. (TLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Sulfat 200ppm max.
Merck Index 15, 6047
Transmission 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Dichte 1.34g/mL
IUPAC-Name 2-Amino-4-(methylsulfanyl)butansäure
Menge 1 kg
Formelmasse 149.21
Reinheit (%) 99.0 to 101.0% (on dried substance)
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle