Learn More
DL-Mercaptosuccinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10133270 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Product Code. 10133270
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 125555000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 70-49-5 | C4H6O4S | 150.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70-49-5
Summenformel C4H6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 150.15
InChI-Schlüssel NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
PubChem CID 6268
ChEBI CHEBI:38705
IUPAC-Name 2-Sulfanylbutandisäure
SMILES C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-Mercaptosuccinic acid
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH2CH(SH)CO2H
Menge 500 g
Beilstein 03,439
Merck Index 15,9496
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: 500g/L ethanol (20°C),soluble in acetone,moderately soluble in ether,chloroform,practically insoluble in benzene
Formelmasse 150.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver